Learn More
Miltirone, TRC
Código de producto. 30482415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482415 5 mg 5 miligramos
30475876 10 mg 10 miligramos
30468190 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3445005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27210-57-7
Fórmula molecular C19 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 282.38
Nombre IUPAC 8,8-dimetil-2-propano-2-il-6,7-dihidro-5H-fenantoreno-3,4-dión
SMILES CC(C)C1=Cc2ccc3c(CCCC3(C)C)c2C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miltirone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O2/c1-11(2)14-10-12-7-8-15-13(6-5-9-19(15,3)4)16(12)18(21)17(14)20/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.162
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.