accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNN

CAS RN 272-49-1

IUPAC Nombre: 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Sinónimos: 4-azaindole
Peso molecular (g/mol): 118.14
Fórmula molecular: C7H6N2
InChi Key: XWIYUCRMWCHYJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N1C=CC2=NC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados