Learn More
4-Azaindole, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15535206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15535206 5 g 5 g
15525206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456670050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 272-49-1
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00971977
Clave InChI XWIYUCRMWCHYJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-b pyridine, 1,4-diazaindene, pyrrolopyridine, 4h-pyrrolo 3,2-b pyridine, 1h-pyrrolo 3.2-b pyridine, zlchem 17, pubchem7675, acmc-1clkx
PubChem CID 9226
Nombre IUPAC 1H-pirrolo[3,2-b]piridina
SMILES N1C=CC2=NC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Azaindole
Punto de fusión 127.0°C to 130.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Azaindole, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.