CAS RN 2714484-89-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(R)-2-hidroxi-3-(benzoiloxi)propil-1,1-d2 4-toluenosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(R)-2-hidroxi-3-(benzoiloxi)propil-1,1-d2 4-toluenosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(R)-2-hidroxi-3-(benzoiloxi)propil-1,1-d2 4-toluenosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.