Learn More
(R)-2-hidroxi-3-(benzoiloxi)propil-1,1-d2 4-toluenosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Hydroxy-3-(benzoyloxy)propyl-1,1-d2 4-Toluenesulfonate |
| CAS | 2714484-89-4 |
| Fórmula molecular | C17H16D2O6S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (R)-1,2,3-Propanetriol 1-Benzoate 3-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O6S/c1-13-7-9-16(10-8-13)24(20,21)23-12-15(18)11-22-17(19)14-5-3-2-4-6-14/h2-10,15,18H,11-12H2,1H3/t15-/m0/s1/i12D2 |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)OC[C@@H](C([2H])(OS(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O)[2H])O |
| Nombre IUPAC | (S)-2-hidroxi-3-(tosiloxi)propil-3,3-d2 benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 352.4 |