CAS RN 2711006-61-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fenil 3-Desetil 3-Propil Carbodenafil, TRC
CAS: 2711006-61-8 Fórmula molecular: C29 H34 N6 O3 Peso molecular (g/mol): 514.63 Sinónimo: Carbodenafil impurity 3,1-Methyl-5-(5-(4-phenylpiperazine-1-carbonyl)-2-propoxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one Nombre IUPAC: 1-metil-5-[5-(4-fenilpiperazina-1-carbonil)-2-propoxi-fenilo]-3-propil-4~{H}-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una SMILES: CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)C(=O)N4CCN(CC4)c5ccccc5