Learn More
Fenil 3-Desetil 3-Propil Carbodenafil, TRC
Código de producto. 30135888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135888 100 mg 100 miligramos
30005554 10 mg 10 miligramos
30012622 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP416565100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2711006-61-8
Fórmula molecular C29 H34 N6 O3
Peso molecular (g/mol) 514.63
Sinónimo Carbodenafil impurity 3, 1-Methyl-5-(5-(4-phenylpiperazine-1-carbonyl)-2-propoxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Nombre IUPAC 1-metil-5-[5-(4-fenilpiperazina-1-carbonil)-2-propoxi-fenilo]-3-propil-4~{H}-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)C(=O)N4CCN(CC4)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl 3-Desethyl 3-Propyl Carbodenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H34N6O3/c1-4-9-23-25-26(33(3)32-23)28(36)31-27(30-25)22-19-20(12-13-24(22)38-18-5-2)29(37)35-16-14-34(15-17-35)21-10-7-6-8-11-21/h6-8,10-13,19H,4-5,9,14-18H2,1-3H3,(H,30,31,36)
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.2692
Porcentaje de pureza >95%