CAS RN 270564-49-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Butirrato de sodio-d7, TRC
CAS: 270564-49-3 Fórmula molecular: C4D7NaO2 Peso molecular (g/mol): 117.13 Sinónimo: Sodium Butanoate-2,2,3,3,4,4,4-d7 (1:1) Nombre IUPAC: Butanoato de sodio-D7 SMILES: O=C(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])O[Na]
2
Butirato de sodio-d7, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.