Learn More
Butirrato de sodio-d7, TRC
Código de producto. 30413463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413463 10 mg
30411769 50 mg
30409308 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30413463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS61517910MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 270564-49-3
Fórmula molecular C4D7NaO2
Peso molecular (g/mol) 117.13
Sinónimo Sodium Butanoate-2,2,3,3,4,4,4-d7 (1:1)
Nombre IUPAC Butanoato de sodio-D7
SMILES O=C(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])O[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Butanoate-D7
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.08