CAS RN 2703484-89-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Fosfato de Ruxolitinib, TRC
CAS: 2703484-89-1 Fórmula molecular: C17H18N6 • H3PO4 Peso molecular (g/mol): 404.37 Nombre IUPAC: (S)-3-(4-(1H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanenitril fosfato SMILES: O=P(O)(O)O.N#CC[C@@H](C1CCCC1)N2C=C(C=N2)C3=C4C=CN=C4NC=N3