Learn More
(S)-Fosfato de Ruxolitinib, TRC
Código de producto. 30180285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180285 10 mg 10 miligramos
30179923 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR71311510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2703484-89-1
Fórmula molecular C17H18N6 • H3PO4
Peso molecular (g/mol) 404.37
Nombre IUPAC (S)-3-(4-(1H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanenitril fosfato
SMILES O=P(O)(O)O.N#CC[C@@H](C1CCCC1)N2C=C(C=N2)C3=C4C=CN=C4NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Ruxolitinib Phosphate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N6.H3O4P/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16;1-5(2,3)4/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21);(H3,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.14