CAS RN 2703451-76-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(R)-(2-((terc-butildimetilsilil)oxi)etil)(2-fluoro-4-(5-(hidroximetil)-2-oxooxazolidin-3-il)fenil)carbamato de bencilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(R)-(2-((terc-butildimetilsilil)oxi)etil)(2-fluoro-4-(5-(hidroximetil)-2-oxooxazolidin-3-il)fenil)carbamato de bencilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(R)-(2-((terc-butildimetilsilil)oxi)etil)(2-fluoro-4-(5-(hidroximetil)-2-oxooxazolidin-3-il)fenil)carbamato de bencilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.