Learn More
(R)-(2-((terc-butildimetilsilil)oxi)etil)(2-fluoro-4-(5-(hidroximetil)-2-oxooxazolidin-3-il)fenil)carbamato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Benzyl (2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)(2-fluoro-4-(5-(hydroxymethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)carbamate |
| CAS | 2703451-76-5 |
| Fórmula molecular | C26H35FN2O6Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H35FN2O6Si/c1-26(2,3)36(4,5)34-14-13-28(24(31)33-18-19-9-7-6-8-10-19)23-12-11-20(15-22(23)27)29-16-21(17-30)35-25(29)32/h6-12,15,21,30H,13-14,16-18H2,1-5H3/t21-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N(CCO[Si](C)(C(C)(C)C)C)C2=CC=C(N3C(O[C@@H](CO)C3)=O)C=C2F |
| Nombre IUPAC | N-[2-[terc-butil(dimetil)silil]oxietil]-N-[2-fluoro-4-[(5R)-5-(hidroximetil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenil]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 518.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 518.22 |