accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 2700-22-3

IUPAC Nombre: 2-(phenylmethylidene)propanedinitrile
Sinónimos: malononitrile, benzal
Peso molecular (g/mol): 154.17
Fórmula molecular: C10H6N2
InChi Key: WAVNYPVYNSIHNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC(=CC1=CC=CC=C1)C#N
Punto de ebullición 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados