Learn More
Bencilidenomalononitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15408809 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15408809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02426.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylidenemalononitrile
CAS 2700-22-3
Punto de fusión 83°C to 85°C
Punto de ebullición 120°C to 125°C (0.6 mmHg)
Fórmula molecular C10H6N2
Número MDL MFCD00001855
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 1907519
Sinónimo benzylidenemalononitrile, 2-benzylidenemalononitrile, benzalmalononitrile, benzylidenemalonodinitrile, malononitrile, benzylidene, benzal-malonitril, benzylidene malononitrile, 2,2-dicyano-1-phenylethylene, 2-phenyl-1,1-dicyanoethylene, beta,beta-dicyanostyrene
Clave InChI WAVNYPVYNSIHNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C#N)C#N
Nombre IUPAC 2-bencilidenopropanodinitrilo
Peso molecular (g/mol) 154.172
PubChem CID 17608
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza ≥98%