accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNONOCH3

CAS RN 26990-69-2

IUPAC Nombre: 1,3-dimethyl-5-(morpholin-4-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Sinónimos: 1,3-dimethyl-5-(morpholin-4-yl)pyrazole-4-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 209.25
Fórmula molecular: C10H15N3O2
InChi Key: LWYDVSXDKNQUNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=C(C)C(C=O)=C1N1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados