accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNCl

CAS RN 26452-80-2

IUPAC Nombre: 2,4-dichloropyridine
Sinónimos: 2,4-dichloropyridine
Peso molecular (g/mol): 147.99
Fórmula molecular: C5H3Cl2N
InChi Key: TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=NC(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (7)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (4)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)