Learn More
2,4-dicloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloropyridine |
| CAS | 26452-80-2 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Cl2 N |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccnc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 147.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.9643 |