Learn More
2,4-Dicloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394446 1 g 1 g
11304456 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20040.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26452-80-2 | C5H3Cl2N | 147.986 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26452-80-2
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.986
Número MDL MFCD00955618
Clave InChI TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
PubChem CID 33515
Nombre IUPAC 2,4-dicloropiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloropyridine
Punto de fusión -1°C
Densidad 1.37
Punto de ebullición 189°C to 190°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.5485
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 108666
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza 97%