accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNCH3OH3C

CAS RN 2644-93-1

IUPAC Nombre: 1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Sinónimos: 1,3,5-trimethylpyrazole-4-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 138.17
Fórmula molecular: C7H10N2O
InChi Key: HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=C(C)C(C=O)=C1C
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados