Learn More
1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-carboxaldehído se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde |
| Punto de fusión | 80°C to 83°C |
| Punto de ebullición | 132°C (12 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.