Learn More
1,3,5-Trimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10101022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10101022 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10001364 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10101022 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14704DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 2644-93-1
Fórmula molecular C7H10N2O
Peso molecular (g/mol) 138.17
Clave InChI HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
PubChem CID 736515
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%