accessibility menu, dialog, popup

UserName

OONHNH2OHO

CAS RN 2640-58-6

IUPAC Nombre: 5-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
Sinónimos: 5-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
Peso molecular (g/mol): 266.3
Fórmula molecular: C13H18N2O4
InChi Key: ZYGRWJVRLNJIMR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NCCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)