Learn More
N2-benciloxicarbonil-L-ornitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine |
| CAS | 2640-58-6 |
| Fórmula molecular | C13H18N2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine, N2-Carboxyornithine N2-Benzyl Ester, Nalpha-Carbobenzoxy-L-ornithine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O4/c14-8-4-7-11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9,14H2,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | NCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-amino-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 266.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1267 |