Learn More
Nalfa-benciloxicarbonil-L-ornitina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439518 5 g 5 g
15429518 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63052.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2640-58-6 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine is widely used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alfa-benziloxicarbonil-L-ornitina se utiliza ampliamente como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en 0,1N NaOG (1 mg/ml de solución transparente, incolora). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2640-58-6
Fórmula molecular C13H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 266.297
Número MDL MFCD00038200
Clave InChI ZYGRWJVRLNJIMR-NSHDSACASA-N
Sinónimo z-orn-oh, cbz-l-ornithine, cbz-orn-oh, l-ornithine, n2-phenylmethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxycarbonylamino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, pubchem18987, carbobenzyloxy-l-ornithine, na-carbobenzoxy-l-ornithine
PubChem CID 7010490
Nombre IUPAC Ácido (2S)-5-amino-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in 0.1N NaOG (1mg/ml-clear,colorless solution). Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo