CAS RN 2612-02-4
IUPAC Nombre:
2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
Sinónimos:
5-methoxysalicylic acid acid5-methoxysalicylic
Peso molecular (g/mol):
168.15
Fórmula molecular:
C8H8O4
InChi Key:
IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O
1
–
2
de
2
resultados
2
5-Ácido metaxisalicílico, TRC
CAS: 2612-02-4 Fórmula molecular: C8H8O4 Peso molecular (g/mol): 168.15 Nombre IUPAC: Ácido 2-hidroxi-5-metoxibenzoico SMILES: COc1ccc(O)c(c1)C(=O)O