Learn More
Ácido 5-metoxisalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742011 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10742011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163870100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxysalicylic acid
Nombre de nota 98%
CAS 2612-02-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 142°C to 146°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O4
Fórmula lineal CH3OC6H3(OH)CO2H
Número MDL MFCD00002459
Cantidad 10 g
Beilstein 10, I, 181
Sinónimo 5-methoxysalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-methoxy, 5-methoxy-2-hydroxybenzoic acid, 6-hydroxy-m-anisic acid, m-anisic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-5-methoxybenzadelhyde, acid5-methoxysalicylic, 2-hydroxy-5-methoxybenzoic, 5-o-methyl gentisic acid, 2-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid
Información de solubilidad Solubility in water: 1.7g/L (10 c)
Clave InChI IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 168.15
PubChem CID 75787
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino