Learn More
5-Ácido metaxisalicílico, TRC
Código de producto. 30477264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477264 100 mg 100 miligramos
30465026 250 mg 250 miligramos
30471784 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264513100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2612-02-4
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-metoxibenzoico
SMILES COc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxysalicylic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423