accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOHO

CAS RN 2432-99-7

IUPAC Nombre: 11-aminoundecanoic acid
Sinónimos: 11-aminoundecanoic acid
Peso molecular (g/mol): 201.31
Fórmula molecular: C11H23NO2
InChi Key: GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados