Learn More
Ácido 11-aminoundecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Aminoundecanoic acid |
| CAS | 2432-99-7 |
| Fórmula molecular | C11 H23 N O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 11-Aminoundecanoic acid, Aminoundecanoic acid, NSC 240503, NSC 662428, Undecanoic acid, 11-amino-, 11-Aminoundecanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | NCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 11-aminodecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 201.306 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.1729 |