Learn More
Ácido 11-Aminoundecanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10284460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10284460 250 g 250 g
10655902 5 g 5 g
10529790 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10284460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104712500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2432-99-7 | C11H23NO2 | 201.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2432-99-7
Fórmula molecular C11H23NO2
Peso molecular (g/mol) 201.31
Número MDL MFCD00008150
Clave InChI GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo undecanoic acid, 11-amino, 11-aminoundecylic acid, 11-amino-undecanoic acid, omega-aminoundecanoic acid, ccris 39, unii-sfu34976hb, rilsan t, aminoundecanoicacid, reilsan es natural, 11-amino-undecanoicaci
PubChem CID 17083
ChEBI CHEBI:82387
Nombre IUPAC ácido 11-aminodecanoico
SMILES C(CCCCCN)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Aminoundecanoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187°C to 190°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)10CO2H
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in butanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino