accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO

CAS RN 2430-16-2

IUPAC Nombre: 6-phenylhexan-1-ol
Sinónimos: 6-phenylhexan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 178.28
Fórmula molecular: C12H18O
InChi Key: FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCCCCCC1=CC=CC=C1
Punto de ebullición 
  • (1)
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados