Learn More
6-Fenil-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10720591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10720591 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10720591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308470010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenyl-1-hexanol
Nombre de nota 97%
CAS 2430-16-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 154°C to 155°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H18O
Fórmula lineal C6H5(CH2)6OH
Índice de refracción 1.5100 to 1.512
Número MDL MFCD00014063
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.95
Sinónimo 6-phenyl-1-hexanol, benzenehexanol, 6-phenylhexanol, 6-phenyl-n-hexanol, zlchem 717, acmc-20alxt, 6-phenyl hexanol-1, 6-phenyl-hexan-1-ol
Clave InChI FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCCCCCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 6-phenylhexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 178.28
PubChem CID 520110
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido