CAS RN 2429-74-5
IUPAC Nombre:
tetrasodium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-ylidene]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
Sinónimos:
tetrasodium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-ylidene]-4-oxonaphthalene-2,7-disulfonate
Peso molecular (g/mol):
992.79
Fórmula molecular:
C34H24N6Na4O16S4
InChi Key:
JDCJCNVYTGPGAN-ARWFNKCKSA-J
SMILES:
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(OC)=C1
1
–
4
de
4
resultados
2
Azul directo 15 (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Azul directo 15 (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Azul directo 15 (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.