Learn More
Azul directo 15 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30376441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30376441 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30376441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4937682.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Direct Blue 15
CAS 2429-74-5
Fórmula molecular C34 H24 N6 O16 S4 . 4 Na
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt (9CI), C.I. Direct Blue 15 (8CI), Direct Sky Blue (6CI), Airedale Blue D, Aizen Direct Sky Blue 5B, Aizen Direct Sky Blue 5BH, Amanil Sky Blue, Atlantic Sky Blue A, Atul Direct Sky Blue, Azine Sky Blue 5B, Belamine Sky Blue A, Benzanil Sky Blue, Benzo Sky Blue A-CF, Benzo Sky Blue S, C.I. 24400, Cartasol Blue 2GF, Chloramine Sky Blue 4B, Chloramine Sky Blue A, Chrome Leather Pure Blue, Cresotine Pure Blue, Diacotton Sky Blue 5B, Diamine Blue 6B, Diamine Sky Blue, Diaphtamine Pure Blue, Diazol Pure Blue 4B, Diphenyl Brilliant Blue, Diphenyl Sky Blue 6B, Direct Blue 10G, Direct Blue 15, Direct Blue FFN, Direct Blue FFN-B 15, Direct Blue HH, Direct Lake Blue 5B, Direct Pure Blue, Direct Pure Blue M, Direct Sky Blue 5B, Direct Sky Blue A, Enianil Pure Blue AN, Fenamin Sky Blue, Hispamin Sky Blue 3B, Kayafect Blue Y, Kayaku Direct Sky Blue 5B, Lake Blue 5B, Methyl Violet 5BN, Mitsui Direct Sky Blue 5B, Naphtamine Blue 10G, Niagara Blue 4B, Niagara Sky Blue, Nippon Direct Sky Blue, Nippon Sky Blue, Nitto Direct Sky Blue 5B, Oxamine Sky Blue 5B, Paper Blue S, Phenamine Sky Blue A, Pontamine Sky Blue 5BX, Resacor Blue 2F, Shikiso Direct Sky Blue 5B, Sky Blue 4B, Sky Blue 5B, Tertrodirect Blue F, Vondacel Blue HH
Fórmula InChI InChI=1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-25-9-15(3-5-23(25)37-39-31-27(59(49,50)51)11-17-7-19(57(43,44)45)13-21(35)29(17)33(31)41)16-4-6-24(26(10-16)56-2)38-40-32-28(60(52,53)54)12-18-8-20(58(46,47)48)14-22(36)30(18)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(OC)c4
Nombre IUPAC tetrasodio;5-amino-3-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hidroxi-3,6-disulfonatonaftaleno-2-il)diazenil]-3-metoxifenil]-2-metoxifenil]diazenil]-4-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 992.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 991.9722