Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pontamine Blue 5BX |
| CAS | 2429-74-5 |
| Fórmula molecular | C34H24N6Na4O16S4 |
| Número MDL | MFCD00036441 |
| Clave InChI | JDCJCNVYTGPGAN-ARWFNKCKSA-J |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(OC)=C1 |
| Nombre IUPAC | (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazin-1-il}-3,3'-dimetoxi-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazin-1-ilideno]-4-oxo-3,4-dihidronaftaleno-2,7-disulfonato de tetrasodio |
| Peso molecular (g/mol) | 992.79 |
| PubChem CID | 6321380 |
| Cantidad | 10 g |