CAS RN 2427-64-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Prednisolona deshidro, TRC
CAS: 2427-64-7 Fórmula molecular: C21H26O5 Peso molecular (g/mol): 358.43 Sinónimo: Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11β)-,Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (6CI,7CI,8CI),(11β)-11,17,21-Trihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione,NSC 12882 SMILES: C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO