Learn More
6-Prednisolona deshidro, TRC
Código de producto. 30361384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361384 50 mg 50 miligramos
30353054 25 mg 25 miligramos
30357435 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23000050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2427-64-7
Fórmula molecular C21H26O5
Peso molecular (g/mol) 358.43
Sinónimo Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (6CI,7CI,8CI), (11β)-11,17,21-Trihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione, NSC 12882
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dehydro Prednisolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h3-5,7,9,14-16,18,22,24,26H,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.178
Porcentaje de pureza >95%