accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2(S)BrOHO

CAS RN 24250-84-8

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
Sinónimos: (2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 244.09
Fórmula molecular: C9H10BrNO2
InChi Key: PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
SMILES: N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)