Learn More
4-Bromo-L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30179043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179043 2.5 g 2.50 g
30178973 500 mg 500 miligramos
30179018 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6789232.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24250-84-8
Fórmula molecular C9H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 244.09
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-bromofenil)propanoico ácido
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(Br)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-L-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.9895