Learn More
Alfa Aesar™ 4-bromo-L-fenilalanina. 98+ %
Código de producto. 15483637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483637 250 mg 250 miligramos
11322239 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483637 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H27233.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 24250-84-8
Fórmula molecular C9H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 244.09
Número MDL MFCD00063062
Clave InChI PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 4-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, h-phe 4-br-oh, l-4-bromophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, l-p-bromophenylalanine, l-4-br-phe-oh, 4-bromophenylalanine, l-4-bromophe, l-phenylalanine, 4-bromo
PubChem CID 671214
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-L-phenylalanine
Punto de fusión ∽265°C (decomposition)
Número UN UN2811
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09
Porcentaje de pureza ≥98%