CAS RN 2424-62-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Maleato monostearyl, TRC
CAS: 2424-62-6 Fórmula molecular: C22 H40 O4 Peso molecular (g/mol): 368.55 Sinónimo: Monostearyl Maleate,(2Z)-2-Butenedioic Acid Monooctadecyl Ester (9CI),(Z)-2-Butenedioic Acid Monooctadecyl Ester,Maleic Acid Monooctadecyl Ester,Maleic Acid Octadecyl Ester,Monooctadecyl Maleate,Monostearyl Maleate,Octadecyl Hydrogen Maleate; Nombre IUPAC: (Z)-4-octadecoxi-4-oxobut-2-ácido enoico SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C/C(=O)O
2
Maleato de monoestearilo, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.