Learn More
Maleato de monoestearilo, Mikromol™
Código de producto. 30050669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050669 25 mg 25 miligramos
30050357 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050669 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1488.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maleato de monoestearilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monostearyl Maleate
CAS 2424-62-6
Nombres de analitos o componentes Monostearyl Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H40 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Monostearyl Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (Z)-4-octadecoxi-4-oxobut-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 368.55
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2927 g/mol