Learn More
Maleato monostearyl, TRC
Código de producto. 30134963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134963 50 mg 50 miligramos
17903075 5 mg 5 miligramos
17994485 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56717550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2424-62-6
Fórmula molecular C22 H40 O4
Peso molecular (g/mol) 368.55
Sinónimo Monostearyl Maleate, (2Z)-2-Butenedioic Acid Monooctadecyl Ester (9CI), (Z)-2-Butenedioic Acid Monooctadecyl Ester, Maleic Acid Monooctadecyl Ester, Maleic Acid Octadecyl Ester, Monooctadecyl Maleate, Monostearyl Maleate, Octadecyl Hydrogen Maleate;
Nombre IUPAC (Z)-4-octadecoxi-4-oxobut-2-ácido enoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monostearyl Maleate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2927
Porcentaje de pureza >95%