CAS RN 24237-54-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-Amino-6-bencil-4,5,6,7-tetrahidrotieno[2,3-c]piridina-3-carboxilato de etilo (tinoridina), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-Amino-6-bencil-4,5,6,7-tetrahidrotieno[2,3-c]piridina-3-carboxilato de etilo (tinoridina), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-Amino-6-bencil-4,5,6,7-tetrahidrotieno[2,3-c]piridina-3-carboxilato de etilo (tinoridina), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.