Learn More
2-Amino-6-bencil-4,5,6,7-tetrahidrotieno[2,3-c]piridina-3-carboxilato de etilo (tinoridina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Amino-6-benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate (Tinoridine) |
| CAS | 24237-54-5 |
| Fórmula molecular | C17H20N2O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-3-ethoxycarbonyl-6-benzyl-4,5,6,4-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine, 2-Amino-3-ethoxycarbonyl-6-benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine, 2-Amino-3-ethoxycarboxyl-6-benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine, NSC 158555, Tinoridine, Y 3642 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O2S/c1-2-21-17(20)15-13-8-9-19(11-14(13)22-16(15)18)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11,18H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCN(CC3=CC=CC=C3)C2 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-6-bencil-5,7-dihidro-4H-tieno[2,3-c]piridina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 316.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1245 |