CAS RN 24198-95-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster metilico de ácido farnesénico trans-trans-10,11-epoxi (TRC), TRC
CAS: 24198-95-6 Fórmula molecular: C16 H26 O3 Peso molecular (g/mol): 266.38 Sinónimo: (2E,6E)- 9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic Acid Methsyl Ester,(E,E)-(±)-10,11-Epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-dodecadienoic Acid Methyl Ester,(E,E)-Methyl 3,7,11-trimethyl-10,11-epoxy-2,6-dodecadienoate,(±)-Juvenile Hormone III,Methyl RS-(±)-10,11-Epoxyfarnesate; Nombre IUPAC: metilo (2E,6E)-9-(3,3-dimetiloxiran-2-il)-3,7-dimetilnona-2,6-dienoato SMILES: COC(=O)\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC1OC1(C)C