Learn More
Éster metilico de ácido farnesénico trans-trans-10,11-epoxi (TRC), TRC
Código de producto. 30008070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008070 5 mg 5 miligramos
30004199 25 mg 25 miligramos
30006293 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5894005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24198-95-6
Fórmula molecular C16 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 266.38
Sinónimo (2E,6E)- 9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic Acid Methsyl Ester, (E,E)-(±)-10,11-Epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-dodecadienoic Acid Methyl Ester, (E,E)-Methyl 3,7,11-trimethyl-10,11-epoxy-2,6-dodecadienoate, (±)-Juvenile Hormone III, Methyl RS-(±)-10,11-Epoxyfarnesate;
Nombre IUPAC metilo (2E,6E)-9-(3,3-dimetiloxiran-2-il)-3,7-dimetilnona-2,6-dienoato
SMILES COC(=O)\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC1OC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1882
Porcentaje de pureza >95%