accessibility menu, dialog, popup

UserName

HONNClCl

CAS RN 24155-42-8

IUPAC Nombre: 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol
Sinónimos: 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-yl)ethanol
Peso molecular (g/mol): 257.11
Fórmula molecular: C11H10Cl2N2O
InChi Key: UKVLTPAGJIYSGN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(CN1C=CN=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados