Learn More
rac-1-(2,4-Diclorofenilo)-2-(1-imidazol)etanol, TRC
Código de producto. 30133129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133129 10 g 10 g
18051030 250 mg 250 miligramos
18072920 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43579510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24155-42-8
Fórmula molecular C11 H10 Cl2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 257.12
Sinónimo Imidazole-1-ethanol, α-(2,4-dichlorophenyl)- (8CI), α-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-α-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, FI 7001, R 14821, T 824, UK 11147, (1RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol: Econazole Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanol
SMILES OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.017
Porcentaje de pureza >95%